15 almindelige laboratoriekemikalier og deres arrangement
For drift af et effektivt laboratorie, skal du vælge de korrekte kemikalier for at understøtte sikre og effektive procedurer. Afhængig af målsætningen, vil visse kemikalier fungere bedre end andre, reducere tid, unødigt udstyr, ressourcer og oplæring.
Hvert projekt kan kræve en nicheforståelse af hvordan kemikalier kan forbedre og forandre dit workflow.
I denne artikel vil vi undersøge de mest almindelige typer af laboratoriekemikalier, sammen med deres respektive applikationer og sikkerhedskrav.
Gængse kemikalier anvendt på laboratoriet og deres anvendelse
Kendskab til kemikalietyper, inklusive adgang til korrekte lager- og håndteringsressourcer kan reducere risici ved kemikalier på laboratoriet. Afhængig af egenskaber for et kemikalie, er der fastlagt specifikke protokoller for håndteirng af spild, kontaminering, og andre miljøfarer.
Herunder ses en liste over typer af laboratoriekemikalier baseret på deres fareklassificering, og en kort forklaring af disse kemikaliers mulige anvendelser.
- Oxidatorer
Disse er kemiske forbindelser der frigiver oxygen når de reagerer med en anden substans. De kan være nyttige ved rensning af vand, blegning af tekstiler, eller som oxiderende agent som hjælp ved forbrænding.
Nogle eksempler på oxidatorer er nitrater, nitriter, peroxider, og perborater.
- Oxiderende syrer
Lidt kraftigere end andre oxidatorer, oxciderende syre indeholder oxygen i den anione struktur. Dette er specielt nyttigt ved forsøg på udtræk af klor fra saltsyre. Det er en effektiv reducerende agent, der er ideel til rengøring efter spild af bromin eller jod på laboratoriet.
Eksempler på oxiderende syrer er salpetersyre, hydrogenperoxideller kromsyre.
- Brandfarlige væsker
Selv om denne kemiske klasse har markante risici for antændelse og forbrænding, er der mange unikke anvendelser for disse. Mange af disse kemikalier er opløsningsmidler og kan benyttes i våde laboratorieteknikker, inklusive kromatografi, spektrometri og kemisk syntese. Disse forbindelser kan være i stand til at nedbryde proteiner, medvirke ved nedbrydning og separation af andre kemikalier.
Eksempler på brandfarlige væsker er methanol, acetone, ethanol, hexan, og toluen.
- Uorganiske baser
Metalhydroxider eller uorganiske baser anvendes ved udfældning af tests. En opløst form af natriumhydroxid kan benyttes ved test af metal ioner. Kobbersulfat, for eksempel, reagerer med en lille mængde natriumhydroxid, og udfælder og danner kobberhydroxid og natriumsulfat. Kobberhydroxid salt kan herefter anvendes i yderligere forberedelser af syntetiske salte.
Nogle eksempler på uorganiske baser inkluderer natriumhydroxid og kaliumhydroxid.
- Organiske baser
Aminer, også kendt som organiske baser, benyttes i medicin, fotografiske processer, og som en komponent i syntetisk raketbrændstof og insekticider. De er polare ammonium udtræk og kan danne hydrogene forbindelser der fungerer som baser og nukleofiler.
Eksempler på organiske baser er ethanolamin og tributylamin.
- Syreholdige brandfarlige væsker
Disse kombinerede syrer og brandfarlige substanser anvendes i kemisk syntese som opløsningsmiddel og benyttes ofte ved produktion af estere i kombination med diverse alkoholer. Eddikesyre benyttes som organisk katalysator i diverse kemiske processer.
Visse syreholdige brandfarlige væsker inkluderer glacial eddikesyre, eddikesyre, og myresyre.
- Grundliggende brandfarlige væsker
Grundliggende brandfarlige væsker som dimethylamin benyttes til syntese og produktion af industrielle forbindelser og materialer. De er ofte en forløber for en mere kompleks forbindelse, og reagerer med andre kemikalier i processer som svovlvulkanisering af gummi. De kan være nyttige ved produktion af husholdningsprodukter som sæber eller emulgeringsmidler.
Eksempler på grundliggende brandfarlige væsker er triethylamin, dimethylamin, og natriummethylat.
- Organiske syrer
Under normal anvendelse i analytisk kemi og laboratorieforsøg, fungerer organiske syrer som en forbindelse der hjælper ved test og identificering af ubalancer i en biologisk prøve.
Nogle eksempler på organiske syrer inkluderer butansyre og pentansyre.
- Uorganiske syrer
Denne kemiske kategori har omfattende applikationer der rækker fra rensning af forbindelser som petroleum til produktion af nitroglycerin. Uorganiske syrer anvendes oftest i syntese af fedtsyrer via destillering, men der er mange kemiske synteser der kan udføres med organiske syrer.
De mest populære uorganiske syrer saltsyre, svovlsyre, fosforsyre, og flusssyre.
- Giftstoffer
Denne omfattende klasse af toksiske kemikalier skal håndteres med forsigtighed da de er farlige at håndtere. Mange leveres i vandige opløsninger, men de forekommer også som blandinger eller rene salte. Anvendelser rækker fra buffering af DNA udtræk, udvinding af DNA fra polyakrylamid gel, eller syntese af produkter som klæbestoffer.
Visse almindelige toksiske kemikalier er acrylamid, formaldehyd, fenol, og blyacetat.
- Cyanider
Cyanider er højtoksiske forbindelser der anvende sved stabilisering af elektron ioner under galvanisering. Disse kemikalier kan også benyttes ved produktion af smykker og udvinding af guld, da de fungerer effektivt som kemisk ekstraktor der separerer metaller fra malm.
Eksempler på cyanider inkluderer natriumcyanid, kaliumcyanid, og calciumcyanid.
- Pyrophorer
Pyrophore substanser er væske, faste stoffer eller gasser der antænder spontant i luft ved eller under 130°F (54,4°C) inden for fem minutters eksponering. De anvendes i forskning til katalysering af specifikke reaktioner og er ofte indeholdt i det færdige produkt.
Visse anvendelser inkluderer opdeling af fine metaller som bismut og zink, eller endda i hydrogen katalyse af palladium eller carbon. Det er også vigtigt at undgå opbevaring nær vandreaktive kemikalier for at forebygge usikre reaktioner.
Visse almindelige pyrophore kemikalier er metalalkyler som methyllithium eller trimethylaluminum.
- Vandreaktive
Vandreaktive kemikalier kan forekomme som metalpulvere eller flydende reagenser og er kendt for frigivelse af farlige eller brandfarlige gasser ved eksponering for vand eller fugt på laboratoriet. Visse alkylmetaller i denne klasse anvendes ved forskning for deres interaktioner med andre forbindelser og den markant korte halveringstid for visse forbindelser som francium.
Metalfosfider er specielt markante for deres brug i oxygene evolutionsreaktioner, vandopdeling og fotokatalytisk konvertering. Dette er på grund af deres ledningsevne og elektrokatalytiske egenskaber. Denne brug som halvleder har fremmet forskning og udvikling af Li-S (lithium-svovl) batterier.
Nogle få eksempler på vandreaktive kemikalier er magnesium, zink, kobolt, kaliumborhydrid, og calciumfosfid.
- Vandreaktive syrer
Ofte anvendt som coating for overflader af silikone eller glas, klorosilan tilhører klassen af vandreaktive syrer. Syre halider er også kategoriseret i denne klasse af kemikalier og kan benyttes som mellemtrin ved syntese af organiske forbindelser. Ved kombination af en syre halid med vand, danner den carboxylsyre, en forbindelse der benyttes i industrielle processer til syntese af eddikesyre.
Nogle få eksempler på vandreaktive syrer inkluderer dimethyldichlorosilan, og ethyltrichlorosilan.
- Ufarlige (ikke-regulerede kemikalier)
Endelig er der forbindelser kendt som ufarlige kemikalier der ikke har kendte risici associeret med håndtering og opbevaring. Disse inkluderer buffere, overfladeaktive stoffer, ionbytningsresiner, dyrkningsmedier, pumpeolie, og salte. Det er muligt at finde toksiske konserveringsmidler (som kviksølv eller syresalte i buffere) i visse ufarlige produkter, hvorfor det er vigtigt at kontrollere al sikkerhedsmærkning inden brugen.
Disse forbindelser er almindelige de de fleste laboratorier og vil ofte være specificerede efter deres unikke protokoller.
Arrangement af kemikalier på et laboratorie
Det primære formål med arrangement af kemikalier er at prioritere sikkerhed ved at undgå utilsigtede kemiske reaktioner. Dette kræver separation af kemikalier baseret på deres fareklassificering og brug af kemiske opbevaringsskabe udviklet til forebyggelse af laboratorieulykker eller brandfarer.
Ved arrangement af kemikalier på laboratoriet, er der visse retningslinjer der hjælper til at forebygge kemiske ulykker og optimere effektiviteten:
- Tydelig mærkning af alle kemiske beholdere, inklusive dato for modtagelse.
- Planlægning af lagerplads til hvert kemikalier, nogle produkter kan opbevares sammen i et skab, mens andre kan have særlige risici og skal holdes adskilt. Der findes kemiske kompatibilitetsskemaer for laboratoriet som en ekstra foranstaltning. Det kan, eksempelvis, undgås at opbevare oxidatorer og brandfarlige kemikalier da de kan medføre en farlig reaktion ved eksponering eller spild. For at lære mere om kemiskabe og arrangement af kemikalier efter klasse, henvises til vores kemisk sikkerhedsopbevaring side
- Sørg for ventilerede skabe for flygtige eller ildelugtende kemikalier.
- Brandbarer væsker skal opbevares i godkendte brandskabe og kun med kompatible materialer.
- Korroderende materialer kræver korrosionsresistente sekundære beholdere der beskytter skabene mod lækager og spild.
- Hvis dit laboratorie kræver temperaturstyret kemisk opbevaring, skal det sikres, at alle køleskabe og frysere for kemisk opbevaring er tydeligt mærket. Der må ikke opbevares fødevarer i kemisk lager. Ved opbevaring af brandbare materialer i koldt lager, anbefales det at benytte gnistfri eller eksplosionssikret køleskab.
- Opbevar ikke kemikalier på arbejdsbord, denne plads er reserveret for materialer der anvendes aktuelt.
- Undgå opbevaring oven på skabene for at sikre at der er tilstrækkelig frihed omkring alle sprinklere så brandsikringssystemer fungerer korrekt.
- Opbevar kun kemikalier i godkendte skabe og hylder. Opbevaring i stinkskabe, på gulvet, eller eksponeret for miljøpåvirkninger kan påvirke funktionen af dit udstyr og medføre farlige spild eller lækager.
- Store, tunge kemiske beholdere skal opbevares i skulderhøjde eller derunder.
Avantor® leverer højkvalitets kemiske produkter og opbevaringsprodukter til dit laboratorie
Laboratoriekemikalier er afgørende for en veludstyret og produktiv arbejdsplads. De er byggesten i innovation og leverer hurtige og sikre metoder til banebrydende videnskabelige opdagelser.
Forståelse af klassificering af gængse kemikalier der anvendes på laboratoriet vil tillade dit team at arbejde effektivt og sikkert ─ og reducere affald og undgå kemiske ulykker på arbejdspladsen.
For nærmere oplysninger om laboratoriekemikalier kontaktes din Avantor repræsentant om vores produkter og ressourcer for dine behov.