Ethyltrichlorsilan zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyltrichlorosilane, Trichloro(ethyl)silane
MQ200
8.21667.0025
8.21667.0025EA 1190 DKK
8.21667.0025
Ethyltrichlorsilan zS, Sigma-Aldrich®
Ethyltrichlorsilan
Formel: C₂H₅Cl₃Si
Molekylvægt: 163.51 g/mol
Kogepunkt: 102
Smeltepunkt: –105.6 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000485
CAS-nummer: 115-21-9
EINECS: 204-072-6
UN nummer: 1196
ADR: 3 (8) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -105 °C
Molar Mass 163.5 g/mol
Boiling Point 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.4257 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.68 %(V)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 385 °C