Carminic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11044000EA 927 DKK
EHERC11044000
Carminic acid
Carminic acid
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MDL Number: MFCD00167028
CAS-nummer: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3