Vægtkalibrering og vægtservice med ISO17025-akkreditering
Mærkeuafhængig vægtkalibrering og forebyggende vedligeholdelse.
Avantor Services er stolte af mange års erfaring inden for vedligeholdelse og kalibrering af vægte. Vi kan udføre akkrediterede kalibreringer på alle mærker og typer vægte fra 1 mg til 200 kg.
En akkrediteret kalibrering er afgørende for nøjagtigheden og reproducerbarheden af dine analyseresultater.Ifølge de forskellige retningslinjer, regulativer og kvalitetssystemer skal en laboratorievægt kontrolleres og kalibreres regelmæssigt.
Vi kan vi tilbyde kalibrering og forebyggende vedligeholdelse uafhængigt af mærke eller model. Avantor Services kan tilbyde vores kalibreringsservice til meget attraktive priser, da vi kan kombinere alle mærker og alle modeller eller endda kombinere den med vores pipettekalibreringsservice.
Vores meget erfarne team af teknikere er uddannet i servicering af førende mærker: Mettler, Sartorius, Ohaus, Kern, Acculab m.fl.
Ved at bruge de faciliteter, som Avantor Services tilbyder dig, er du sikret:
- Sporbarhed af målingerne og kalibreringerne til (inter)nationale standarder
- Validerede testmetoder kontrolleret af RvA for optimal kvalitetssikring
- Brug af de korrekte instrumenter og måleudstyr
- Teknisk kompetent og kvalificeret personale
- Nøjagtig registrering af dine data
Ingen skjulte omkostninger:
Alle vores priser er inklusive justering og certifikat med RvA mærke, så du ikke kommer ud for uventede overraskelser.
En kalibrering hos Avantor Services indebærer:
- Kontrol af arbejdsmiljøet
- Kontrol af Nivellering
- Linearitetskontrol med 7 målepunkter
- Kontrol af den excentriske belastning
- Kontrol af repeterbarhed
- Overvågning af vedligeholdelse og kalibreringsperiode
- Kalibreringsmærkat, hvis dette ønskes
Kontakt os idag for mere information på equipmentservices.dk@avantorsciences.com.