Naphthalene Black 10B (Naphthol Blue Black, Acid Black 1)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ROTH9590.1EA 364.41 DKK
ROTH9590.1
Naphthalene Black 10B (Naphthol Blue Black, Acid Black 1)
Naphthalene black 10B (naphthol blue black, acid black 1)
Formel: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Molekylvægt: 616,49 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004017
CAS-nummer: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1