CO₂-inkubator, Midi 40
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
390-0456EA 47790 DKK
390-0456
CO₂-inkubator, Midi 40
Inkubatorer CO2-inkubatorer
Midi 40 CO₂-inkubatoren er designet specielt til dem, som kræver en kompakt dyrkningsplads, hvor de kan håndtere små eller personlige opgaver, eller hvis arbejdsområdet er begrænset. Midi 40 har samme ydeevne og egenskaber som de store inkubatorer. Det er en god løsning, hvis du vil undgå at dele udstyret med andre og eliminere potentielle kontamineringsrisici, idet unødvendig prøvehåndtering og gentagne døråbninger kan undgås.
  • Omkostningseffektiv og dedikeret inkubatorplads, som forhindrer krydskontaminering
  • Aftageligt vandreservoir, som kan levere op til 95% RH med korte restitutionstider - fremmer optimal cellevækst
  • Jævn varmefordeling til alle kammerets sider sikrer effektiv varmestyring
  • Standard RS485 dataudgang
Den indvendige glasdør opvarmes for at forebygge kondens. Inkubatorens kabinet er forstærket, og kan derfor stables. Midi 40 har et formpresset kammer af rustfrit stål, der er nemt at rengøre. Avanceret IntrLogic™ II mikroprocessor: Tydeligt digitalt display og intuitiv touchpad til enkel indtastning af temperatur-, CO₂- og alarmdata. Ændring af indstillinger kræver et password, så du undgår uautoriserede ændringer af dine parametre. Akustiske og visuelle alarmfunktioner. Præcis og pålidelig CO₂-styring med TC- sensor.
Leveringsinformation: Leveres med fire perforerede hylder i rustfrit stål.