Kviksølvstandard, 10 mg/L Hg i 5% salpetersyre (from Hg) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Specpure®
45259.AEEA 1170 DKK
45259.AE
Kviksølvstandard, 10 mg/L Hg i 5% salpetersyre (from Hg) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder Kationiske standarder Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificeringer: Traceable to NIST