Proteinekstraktionsreagenser, BugBuster® og BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 1640 DKK
70584-3 70584-4 70750-3
Proteinekstraktionsreagenser, BugBuster® og BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Buffere Ekstraktions buffere
BugBuster® proteinekstraktionsreagens er formuleret til nænsom ødelæggelse af cellevæggen i E. coli, hvilket frigører opløseligt protein. Et simpelt, hurtigt og økonomisk alternativ til mekaniske metoder som French Press eller ultralydslysering. Til frigivelse af udtrykt målprotein i præparation til oprensning eller andre opgaver. Formuleringen benytter sig af en detergentblanding som er i stand til at perforere cellevæggen uden af denaturere det opløselige protein.
The standard BugBuster® reagent is supplied as a Tris-buffered, 1X ready-to-use liquid that is stable at room temperature. The 500 ml size is also available bundled with 10000 U Benzonase® Nuclease (provided in a separate vial) for the preparation of low viscosity extracts and/or removal of nucleic acids from protein preparations.