Saltvand med fosfatbuffer (PBS), lavt fosfatindhold
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
444057YEA 1360 DKK
444057Y
Saltvand med fosfatbuffer (PBS), lavt fosfatindhold
Buffere Elektroforese buffere Washing Buffers
Strålebehandlet opløsning til brug i skylleceller.
  • KCl 0,2 g/l
  • NaCl 7,01 g/l
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/l
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/l