Listeria selektiv agar, Chromocult®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.00427.0500EA 4030 DKK
1.00427.0500
Listeria selektiv agar, Chromocult®
Mikrobiologiske medier Dehydreret Mikrobiologisk medie
Dette medie svarer til ALOA-mediet (agar listeria acc. to Ottaviani & Agosti), et selektiv medie til isolering af listeria monocytogenes i fødevarer (AFNOR-valideret metode). Det muliggør også test, prøvetagning og tælling af Listeria monocytogenes og Listeria spp. i fødevarer og andre kildematerialer. Den berigede basis af Chromocult® listeriaselektiv agar fremmer vækst. Tilsætningen af inhibitorer hæmmer vækst af de fleste bakterier, gær og svamp. Derimod hæmmes væksten af listeria ikke, men producerer blå-grønne kolonier; L. monocytogenes danner også en mat halo
  • Enkel, sikker evaluering
  • ISO 11290 referencemedium, AFNOR valideret
  • FDA/BAM anbefalet