UV-Lampe
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.13203.0001EA 1260 DKK
1.13203.0001
UV-Lampe
Lyskilder UV-lamper
UV-lampe fremstillet til brug ved aflæsniing af Fluorocult® dyrkningsmedium.