Borstandard, 10g/L B i vand 2% ammoniumhydroxid (from B(OH₃)) enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
5722.0100EA
0
DKK
5722.0100
Borstandard, 10g/L B i vand 2% ammoniumhydroxid (from B(OH₃)) enkeltelement standard til ICP
Standarder
Kationiske standarder
Boron Standards