Natriumhydroxid 0.25 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09958.0001EA 236 DKK
1.09958.0001
Natriumhydroxid 0.25 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.185 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material