Svovlsyre concentrate 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning til ion kromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
68279-1LEA
410
DKK
68279-1L
Svovlsyre concentrate 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning til ion kromatografi, Supelco®
Svovlsyre
Prepared with sulphuric acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered).
Formel:
H₂SO₄ Molekylvægt: 98,08 g/mol Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN nummer: 2796 ADR: 8,II |