Vand for biotechnology nuclease fri, 0,2 µm filteret
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0,2 µm filtreret
E476-1LEA
838
DKK
E476-1L
E476-100ML
E476-500ML
Vand for biotechnology nuclease fri, 0,2 µm filteret
Vand
Nuclease-free water treated with diethylpyrocarbonate (DEPC) for nucleic acid applications.
Formel:
H₂O Molekylvægt: 18,02 g/mol Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 0 °C Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Specifikationer Testresultater
DNase | NONE |
Protease | NONE |
RNase | NONE |