Kaliumnitrat ≥99.994% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11008.22EA 3900 DKK
11008.22 11008.14
Kaliumnitrat ≥99.994% (metals basis)
Potassium nitrate
Formel: KNO₃
Molekylvægt: 101,1 g/mol
Kogepunkt: 400 °C (dec.)
Smeltepunkt: 334 °C
Massefylde: 2,109
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN nummer: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648