Natriumchlorid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SUPL71387-25GEA 1380 DKK
SUPL71387-25G
Natriumchlorid, Supelco®
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58,44 g/mol
Kogepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 801 °C
Massefylde: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599