Calciumchlorid tetrahydrat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02384.0100EA 1990 DKK
1.02384.0100
Calciumchlorid tetrahydrat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Calciumchlorid tetrahydrat
Formel: CaCl₂·4H₂O
Molekylvægt: 183,04 g/mol
Kogepunkt: ∼1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 772 °C
Massefylde: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 25094-02-4
EINECS: 233-140-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 772 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 183.05 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)