Salpetersyre concentrate for dilution to 0.1 mol/l i vandigopløsning, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09964.0001EA
237
DKK
1.09964.0001
Salpetersyre concentrate for dilution to 0.1 mol/l i vandigopløsning, Titrisol®, Supelco®
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Molekylvægt: 63,01 g/mol Massefylde: 1,38 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8, |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -10 °C |
Boiling Point | 101 °C (1013 hPa) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |