Låg til PCR-plade med 96 brønde, Corning® Thermowell®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Corning®
734-1754EA 991 DKK
734-1754
Låg til PCR-plade med 96 brønde, Corning® Thermowell®
Låg Mikroplade låg
Polycarbonate lids are thermally stable up to 135 °C and can be used on Corning® Thermowell™ 96 well polycarbonate plates (fits Cat. No. 6511) with oil overlays.
Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation.