Natriumhydroxid 30% i vandigopløsning, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05589.0250EA
3100
DKK
1.05589.0250
1.05589.2500
1.05589.0500
1.05589.1000
Natriumhydroxid 30% i vandigopløsning, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 9…10 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |