Brom, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01947.0250EA 4530 DKK
1.01947.0250
Brom, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Bromine
Formel: Br₂
Molekylvægt: 159,81 g/mol
Kogepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7,2 °C
Massefylde: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN nummer: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378