VWR®, Vejebåde til engangsbrug
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
611-2249EA 735 DKK
611-2249
VWR®, Vejebåde til engangsbrug
Vejebåde Vejebåde
Disse fleksible PS-både har glatte overflader for at give nøjagtige udstrømninger med minimalt prøvetab.
  • Den lave form med den brede, flade bund forhindrer, at de vælter
  • Temperaturresistent op til +70 °C (14 til 158 ° F)
  • Kan bruges sammen med fugtighedsanalysatorer i mikrobølgeovn
  • Alle overholder FDA / fødevarekvalitet
  • Biologisk inert og resistent over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
Disse robuste vejebåde er ideelle til at veje faste produkter.