VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
700-0245EA 4000 DKK
700-0245 700-0247 700-0246
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Rystere Roterende og vuggende rysteborde
Mini-blotrysteren kombinerer gyngende og rystende bevægelserne for at give en tredimensionel bevægelse, der er blid nok til skrøbelige geler, men stadig giver grundig blanding.
  • Bølgeroterende bevægelse giver blid, effektiv farvning
  • Optimal pitch og hastighed til Western blotting
  • Kan anvendes i en inkubator eller et kølerum
Rysteren er designet til blot- og farveopgaver, og apparatets pitch og hastighed er optimalt indstillet til brug af en minimal mængde opløsning, uden at membranen eller gelen tørrer ud. Lavt forbrug af reagenser hjælper til med at spare på kostbare prober og antistoffer.
Leveringsinformation: Leveres med skridsikker måtte og 2 blot-kasser. Vælg mellem to størrelser til blot af 8×10 og 10×10 cm geler. De større kasser har plads til geler fra VWR® modulære, vertikale mini-PAGE-systemer.