Denne vortex mixer kombinerer topmoderne elektronik med design og komfort. Start vortex-handlingen ved blot at trykke ned på holderen eller platformen. Det tunge kabinet beskytter mod stænk, mens de runde fodknopper sikrer en sikker placering på bænkens top, der forhindrer enheden i at bevæge sig hen over bænken.
- 5 mm rystelængde
- Valg mellem periodiske eller kontinuerlige driftsformer
- Analog indstillingsknap giver trinløst variabel hastighed
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
Leveringsinformation: Leveres med plade til reagensglas med 20 mm diameter. Stor platform til kolber op til 50 ml fås som valgfrit udstyr (se tilbehør).
Advarsel: * med valgfrit tilbehør 444-1388 og 444-1383