Rysteapparat med cirkulære bevægelser til flere kolber, VKS 75 A control
Leverandør: Edmund Bühler
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-9421EA 72710 DKK
444-9421
Rysteapparat med cirkulære bevægelser til flere kolber, VKS 75 A control
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Store, robuste rystere med cirkulære bevægelser, som udelukkende er beregnet til brug som fritstående enheder. Rysterne er designet til kontinuerlig drift og tåler belastning op til 75 kg. Kan rumme en række forskellige beholdere i forskellige konfigurationer ved valg af holdere fra det store udvalg af ekstraudstyr.
  • Digital visning med en ny, programmerbar styreenhed med udvidet funktionalitet
  • Kontinuerlig drift eller programmerbar
  • Trinløs variabel hastighedsstyring
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (85% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
  • Der fås et bredt udvalg af tilbehør, og op til seks bakker kan rystes vha. en topramme med tre etager
Bestillingsoplysninger: Leveres uden rysteplade eller racksystem. Tilbehør skal bestilles separat.