VWR®, Miniryster m. cirkulær bevægelse
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-0268EA 9480 DKK
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, Miniryster m. cirkulær bevægelse
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Universalrystere med mikroprocessorstyring, som er ideelle til en række blandeopgaver. Variabel hastighedsstyring giver en konsistent, ensartet rystning. Hastigheden kan justeres i trin på 10 o/min op til 500 o/min og i trin på 25 o/min op til 1200 o/min, mens rampefunktionen langsomt øger hastigheden til det indstillede punkt for øget sikkerhed.
  • To uafhængige LED-display viser hastighed, temperatur og tid
  • Indbygget timer, 1 sek. til 160 timer, viser forløbet tid eller tæller ned, afbrydes automatisk og udsender lydalarm, når programmet er gennemført
  • Sortiment af udskifteligt tilbehør
  • Kan anvendes ved -10 til +60 °C (80 % relativ luftfugtighed) i en inkubator, en tør CO₂ inkubator eller et kølerum
Information om tilbehør: Shaker accommodates a maximum of two of the racks detailed and 35×10, 20×25, 15×50, 12×125, 6×250 or 4×500 ml flasks and 3×500 ml media bottles.
Leveringsinformation: Leveres med perforeret bakke, skridsikker gummimåtte, men uden holdere. Eventuelt tilbehør skal bestilles separat.