Mikropladeryster, PMS-1000
Leverandør: Grant
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Grant-bio
444-0041EA 4620 DKK
444-0041
Mikropladeryster, PMS-1000
Rystere Mikropladerystere
Kompakt mikropladeryster yder en pålidelig og styret rystning af 96- og 384-brøndsmikroplader med digital timer med enkelt opsætning. Den variable hastighed igennem et stort område kan justeres, så den passer til opgaven: Lav hastighed sikrer, at brøndenes indhold ikke skydes ud, en mere kraftig omrøring giver en effektiv gennemluftning hen over det lille overfladeareal på hver af brøndene. Enkelt fastgørelse ved hjælp af skruer muliggør hurtig og enkelt montering af alle plader med standarddybde og holder pladerne sikkert på plads. Ideel til anvendelse inden for immunologi, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.
  • Integral timer, 1 min. to 24 h, with automatic switch-off or non-stop up to 168 h
  • Low voltage power supply and low energy consumption
  • Set and display the speed in rpm
  • Direct drive for a longer life and whisper quiet operation
  • Can be used at 4 to 40 °C (80% relative humidity, non-condensing), in an incubator or cold room
Overholder IEC61010, del 1 og 2
Certificeringer: Overholder IEC61010, del 1 og 2
Leveringsinformation: Leveres med platform til 2 mikroplader, valgfri 4-mikroplade-platform fås separat.