Mikropladerysteapparater, MicroPlate Genie®
Leverandør: Scientific Industries
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Genie®
444-9155EA 4570 DKK
444-9155 444-0721 SCIISI-0401A 444-0875 444-0941 444-0940 444-0720 444-9156 SCIISI-0403A SCIISI-4003A SCIISI-4003 444-0942
Mikropladerysteapparater, MicroPlate Genie®
Rystere Mikropladerystere
Mixerens høje hastighed og lille omrystningsbane producerer en ægte omrystningsfunktion, så prøver i hver af mikropladens brønde blandes effektivt. Ideel til brug inden for molekylærbiologi og i immunologiske laboratorier.
  • Holds most types of skirted microplates, even 384 well formats
  • Thorough mixing regardless of sample viscosity
  • Timer function from 1 to 60 min (analogue models) or 1 to 99 min (digital models) or continuous mode (all)
  • Digital models can be programmed with 'ON' and 'OFF' pulsing time between 0,1 s to 99 min.
  • Multi-MicroPlate Genie® models hold 4 microplates, or up to 8 with optional tray