VWR®, Mikropladerystere, højhastigheds
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-7016EA 35500 DKK
444-7016 VWRU14216-214 VWRU13500-890
VWR®, Mikropladerystere, højhastigheds
Rystere Mikropladerystere
Ideel til anvendelser inden for molekylærbiologi, mekanisk og kemisk cellelyse, blanding af vævsprøver, blanding af cytogenetiske opløsninger og omrystning af celleopløsninger. Rysteapparatet er også ideelt til emulgering af bi-polare viskøse væsker og til at blande væsker i rør med lille diameter. Specifikt konstrueret til at ryste og/eller vortex-behandle mikroplader i tidsindstillet eller kontinuerlig funktion. Rysteapparatet har programmerbar tidsindstilling på 1 sekund til 160 timer. Hastighed og tid justeres let ved hjælp af op-/ned-pilene på frontpanelet.
  • Har plads til op til seks mikroplader uden at stable dobbelt op, og op til maksimalt 48 mikroplader (stablet). Kan anvendes med kar med en højde på op til 127 mm
  • Programmerbar digital hastighedsstyring og timer
  • Programmerbar "puls"-funktion for forbedring af blandingen
  • Kan anvendes ved 4 til 40 °C i en inkubator eller et kølerum
  • RS232-interface
Bakkesættet på 279×311 mm inkluderer en skumplade og kan rumme op til 48 96-brøndsmikroplader. Bakkesættets højde kan justeres fra 3,2 mm op til 127 mm og rummer de fleste mikroplader, især dybbrøndsplader. Mikropladerne kan stables i op til 6 lag til en maksimal højde på 127 mm. Enhedens 12 sugekopfødder og vægt forhindrer rysteren i at 'vandre' tværs over laboratoriebordet. En pulsfunktion giver brugeren mulighed for at programmere enheden, så den kan stoppe og starte ved en lang række intervaller. Gentagne stop og start er en ideel funktion for vanskelige blandeopgaver, for eksempel emulgering af højviskøse væsker eller bipolare væsker.
Bestillingsoplysninger: Leveres med topplade. Måttesæt til bakke og topplader til udskiftning kan fås separat. Hver enhed leveres komplet med tre stik: EU, UK og CH, hvilket muliggør brug i hele Europa.