Hybridiseringsovne, HB-500 Minidizer
Leverandør: Analytik Jena
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-4315EA 39910 DKK
732-4315
Hybridiseringsovne, HB-500 Minidizer
Ovne Hybridiseringsovne
Minidizer ovnen er designet som en personlig enhed, som er både kompakt og transportabel. Den er ideel til brug i nye laboratorier eller til laboratorier med begrænset plads og lave brugsbelastninger. Enhedens låg svinger op, hvilket giver let adgang til karrusellen, som også kan fjernes for let udskiftning af flasker.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean