Homogenisator, easyMIX®
Leverandør: bioMérieux
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
easyMIX®
710-0228EA 23630 DKK
710-0228
Homogenisator, easyMIX®
Homogenisatorer Laboratoriehomogenisator
Til prøvevolumener på 80 eller 400 ml. Kompakt og letanvendelig homogenisator med kammer og padler af rustfrit stål, der effektivt homogeniserer faste eller flydende prøver. Der er ikke kontakt mellem prøven og homogenisatoren, prøveklargøringen er sikker og hygiejnisk med minimal risiko for infektion og ingen risiko for krydskontaminering. Denne robuste enhed er egnet til mikrobiologisk og kemisk analyse af fødevarer, medicin og miljøundersøgelser.