Overføringsmembraner, FluoroTrans® PVDF
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
FluoroTrans®
516-0224EA 3600 DKK
516-0224 516-0222 516-0220 516-9757 516-0219 516-0249 516-0225 516-0226 516-0248
Overføringsmembraner, FluoroTrans® PVDF
Overførselsmembraner
Naturligt hydrofobt PVDF, ideelt til en lang række af opgaver indenfor proteinanalyse. Gruppen af FluoroTrans® membraner består af hvide, mikroporøse solidfase matricer, som aggressivt binder proteiner via hydrofobiske interaktioner. FluoroTrans® membranen er optimeret til N-terminal proteinsekventering. FluoroTrans® W membranen er optimeret til Western overførselsopgaver. FluoroTrans® W membranen tillader sensitiv proteindetektion med et lavt niveau af baggrundsstøj og meget lav protein flow-through. Immobiliserede proteiner kan registreres visuelt med Coomassie® Blue, Amido Black, Ponceau S og kolloidt guld.
Porestørrelse: 0,2 µm
Typisk tykkelse: 127 µm