Medium foam head swabs
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
710-0549EA 5620 DKK
TEXWTX709A_I 710-0549 TEXWTX709A_U
Medium foam head swabs
Podepinde Vatpinde til rengøring
Podepind til almen brug med et polyurethanskumhoved med lukket cellestruktur. Yder fremragende holdbarhed og polstring. Fremstillet af polyurethanskum med en porøsitet på 100 porer pr. tomme.
  • Podepinden er udstyret med en fleksibelt hoved af nylon
  • Minimal partikel- og fiberdannelse
  • God kemisk resistens
Emballering: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904