Long handle swab, Absorbond®
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Absorbond®
710-0563EA 4220 DKK
710-0563 TEXWTX762_U1
Long handle swab, Absorbond®
Podepinde Vatpinde til rengøring
Blød og ikke-slibende podepind som er ideel til rengøring af følsomme optiske komponenter inklusiv belagte linser, fiberoptiske sensorer og spejle.
  • Podepinden har et hoved af hydrofiltret og uvævet polyester, som resulterer i meget lave niveauer af uflygtige reststoffer og partikler
  • Fleksibel indre hovedspatel og lang håndtag af polypropylen
  • Fremragende kemisk resistens
Emballering: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904