Podepinde, Alpha®, langt håndtag
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Alpha®
710-0562EA 4460 DKK
710-0562 115-1939
Podepinde, Alpha®, langt håndtag
Podepinde Vatpinde til rengøring
Dette hoved af 100% enkeltstrengs polyester, varmestøbes (termisk bundet) til håndtaget af polypropylen, hvilket eliminerer behovet for forurenende klæbemidler og forsegler udsatte kanter for at reducere fiberfrigørelsen.
  • Renrumsvasket strikket polyester giver en lav partikeldannelse og lave niveauer af ekstraherbare stoffer
  • Et dobbeltlag af Alpha-polyester øger dermed volumen og sugeevnen
  • Fleksibel indre hovedspatel, langt håndtag
Til rengørings- og valideringsprøvetagninsopgaver som kræver en ultraren podepind.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.