Measuring scoops, Azlon®
Leverandør: SciLabware
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Azlon®
231-0027EA 289 DKK
231-0027 231-0025 231-0026 231-0023 231-0024 231-0472 231-0022
Measuring scoops, Azlon®
Øser
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning