Pipettestativer
Leverandør: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-9998EA 847 DKK
612-9998
Pipettestativer
Pipettestativer
Pipette stand made from white PP, rectangular and autoclavable.
  • De solide racks kan rumme 50 pipetter i et lodret 5×10 arrangement
  • Det øverste og mellemste niveau er udstyret med 16 mm huller, mens hullerne på det nederste niveau går fra 16 mm og ned til 6 mm i diameter. Pipettespidserne kommer ikke i kontakt med bordets overflade
  • Endepladerne er udstyret med håndtag, som gør enhederne nemme at transportere