Lids for microplates, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Whatman™
512-1093EA 1710 DKK
512-1093
Lids for microplates, Whatman™
Låg Mikroplade låg
Universallåg velegnet til robothåndtering. Kan bruges som støvdækken og til at forhindre spild eller kontamination, når pladerne flyttes rundt i laboratoriet.
Universallåg velegnet til robothåndtering. Kan bruges som støvdækken og til at forhindre spild eller kontamination, når pladerne flyttes rundt i laboratoriet.