Holder til skilletragt
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
plastilab®
527-1999EA 123 DKK
527-1999
Holder til skilletragt
Retortstativer
PP.
Klemmerne passer til stænger med en Ø fra 8 til 14 mm.
Kan ikke anvendes til tragte med en Ø < 75 mm.