Mobilfasefiltre, "Last Drop"
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
JR-9000-0530 JR-9000-0520 JR-9000-0521 JR-9000-0522 JR-9000-0531 JR-9000-0532 JR-9000-0532F JR-9000-0531F JR-9000-0530F JR-9000-0522F JR-9000-0520F JR-9000-0521F
554-1115EA 965 DKK
554-1115 554-1112 554-1113 554-1114 554-1116 554-1117 JOURJR-9000-0532F JOURJR-9000-0531F JOURJR-9000-0530F JOURJR-9000-0522F JOURJR-9000-0520F JOURJR-9000-0521F
Mobilfasefiltre, "Last Drop"
Filtre Væskebehandlingsfiltre
Med fladt filterelement, som tillader den maksimale mængde af mobilfasen at blive trukket ud fra reservoiret uden at indføre luft i systemet.