Muffer
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
241-0032EA 498 DKK
241-0032
Muffer
Klemmer Universalklemmer
Laboral aluminiumslegering.
  • Runde kæber belagt med vinyl til beskyttelse af genstandene
  • Med to letbetjente riflede skruer til justering af hver af de bevægelige klemmekæber uafhængigt af hinanden