Buretteklemme
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
241-0043EA 602 DKK
241-0043
Buretteklemme
Klemmer Universalklemmer
Vinyl, sort. Enkel model.
  • Til 2 buretter på op til Ø 12 mm
  • Enkel højdejustering
  • Kan monteres på stativstænger ved hjælp af riflede skruer
Enkel model.
  • Til 2 buretter på op til Ø 12 mm
  • Enkel højdejustering
  • Kan monteres på stativstænger ved hjælp af riflede skruer