Quick Chill™ enhed, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
479-5160EA 2200 DKK
479-5160
Quick Chill™ enhed, Nalgene®
Bokse Kølere/Frysebokse/Poser
PC, ugiftig isoleringsopløsning
  • Ingen direkte kontakt mellem rørene og isoleringsvæsken, så mærkater og skrevet tekst ikke går af
  • Kan stables og har skridsikre gummifødder
Til hurtig afkøling af biologiske prøver. Kan bruges gentagne gange i op til 45 minutter. Vil afkøle op til 2 ml alkoholbaseret opløsning til −20 °C på mindre end tre minutter eller op til 2 ml vandbaseret opløsning til 0 °C på mindre end fire minutter.
Til 12 (3x4) mikrorør på 1,5 eller 0,5 ml
B×D×H: 151×108×125 mm