Dråbeflasker, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215-8002EA 5580 DKK
215-8002 215-8001 215-2760 215-4003 215-2761 215-4002 215-4001 215-4000 215-8000 734-3650
Dråbeflasker, WHEATON®
Flasker Dråbeflasker
LDPE, gennemskinnelig, med hvid PP-hætte.
  • God kemisk resistens, varmeresistent op til 80 °C
  • Flasken dispenserer en dråbe ad gangen
  • Drypspidsen klikker sikkert på plads og kan nemt fjernes for opfyldning
Med drypspidser m. forbedret kontrol og hætter til drypspidser. Disse dråbeflasker yder en stabil og reproducerbar dispensering af reagenser og andre væsker. De kan anvendes som et godt alternativ til pipetter og andre konventionelle dispenseringsværktøjer. De er velegnede til de fleste biotekniske, diagnostiske og farmaceutiske opgaver.