Bægerglas, lav type
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Kartell
213-0191EA 282 DKK
213-0191 213-0190 213-0185 213-0184 213-0183 213-0189 213-0188 213-0187 213-0186
Bægerglas, lav type
Bægre
PMP (TPX), krystalklar.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og letlæselige, prægede gradueringer.
Certificeringer: ISO 7056