Natriumcarbonat 1 mol/l (2 N) i vandigopløsning Reag. Ph. Eur. 1079301
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
87928.290EA
1266
DKK
87928.290
Natriumcarbonat 1 mol/l (2 N) i vandigopløsning Reag. Ph. Eur. 1079301
Sodium carbonate
Bestillingsoplysninger: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel:
Na₂CO₃ Molekylvægt: 105,99 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 |