Magnetomrørere, MIX 1 XL
Leverandør: 2mag
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MIX
442-0803EA 10870 DKK
442-0803 442-0804 442-0805
Magnetomrørere, MIX 1 XL
Omrørere Magnetomrørere
Robust magnetomrører med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål, velegnet til meget viskøse medier. Justerbare intervaltider til automatisk genstart efter maks. 240 sekunder. Driftstemperaturer op til 50 °C. Effektindstilling i 4 trin.
  • SmCo-magneterne giver meget stærk magnetisk kobling over store afstande til beholdere med tyk bund
  • Justerbar SoftStart-funktion til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven (20/30/60/120 sekunder)
  • QuickSet til indstilling af starthastighed og maksimal hastighed
  • QuickStop-funktion mod efterløb og glasbrud
  • Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
  • Digitalt display til hastigheds-, effekt-, SoftStart- og intervalindstillinger
Som standard udstyret med mixWATCH, der garanterer meget høj processikkerhed, fx ved brug af lukkede beholdere i andre materialer end glas eller ved uovervåget drift natten over. I tilfælde af, at den magnetiske kobling mellem magnetomrøreren og omrørerstaven afbrydes under accelerationsfasen, stoppes magnetomrøreren, og omrørerstaven centreres og startes derefter forsigtigt igen.
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 64