Kaliumdihydrogenorthophosphat 1/15 mol/l i vandigopløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04875.1000EA 464 DKK
1.04875.1000
Kaliumdihydrogenorthophosphat 1/15 mol/l i vandigopløsning, Supelco®
Potassium dihydrogen phosphate
Formel: KH₂PO₄
Molekylvægt: 136,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density 1.001 g/cm3