Salpetersyre 69%, Suprapur®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15187.1000EA
1180
DKK
1.15187.1000
Salpetersyre 69%, Suprapur®, Supelco®
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Molekylvægt: 63,01 g/mol Kogepunkt: 120,5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –42 °C Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8 (5.1), Merck Index: 13,06608 |